Learn More
TCR alpha/beta Monoclonal Antibody (R73), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517546
167.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15348450
  • 251.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-17546 targets TCR alpha/beta in FACS applications and shows reactivity with Rat samples. The MA5-17546 immunogen is rat T Blasts.
TCR alpha/beta Monoclonal antibody specifically detects TCR alpha/beta in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
TCR alpha/beta
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
0
LOC290071, Tcrb
Rat T Blasts
50 μg
Primary
Rat
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
R73
PE
LOC290071
FLJ22602; IMD7; LOC290071; MGC117436; MGC22624; MGC23964; MGC71411; RATTCB; RATTCBC1; RGD1359684; similar to RIKEN cDNA A430107P09 gene; T cell receptor beta locus; T3/TCR complex; TCB; TCBC1; t-cell antigen receptor; T-cell receptor alpha constant; T-cell receptor beta chain; T-cell receptor V alpha; tcr alpha; TCR alpha/ beta; TCR beta; TCRA; Tcrb; TRA; Tra29; TRAC; TRB; TRB@; TRCA
Mouse
Protein G
RUO
24820, 290071
4° C, do not freeze