Learn More
TCR V beta F1 Monoclonal Antibody (8A3), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen TCR1151
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.68040kg
Artikelnummer. 11898821
  • 496.00 € / 200 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TCR1151 targets TCR Beta F1 in FACS, FISH, IHC, IHC(P), IP, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The TCR1151 immunogen is human TCR β chain constant region. TCR1151 detects TCR Beta F1 which has a predicted molecular weight of approximately 13 kDa.
TCR V beta F1 Monoclonal antibody specifically detects TCR V beta F1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TCR V beta F1
Monoclonal
0.15 mg/mL
200 µg gereinigte Antikörper aus Aszitesflüssigkeit der Maus in PBS mit 0.5 % BSA und 0.1 % Natriumazid.
0
TRB
Human TCR ß chain constant region
200 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
8A3
Unconjugated
TRB
T cell receptor beta locus; tcr beta f1; TCRB; TRB; TRB@
Mouse
Protein G
RUO
6957
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Pierce Purified Antibody(ies)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation