Learn More
TCR β chain Hamster anti-Mouse, Biotin, Clone: H57-597, BD
Hamster Monoclonal Antibody
203.00 € - 525.00 €
Spezifikation
Antigen | TCR β chain |
---|---|
Klon | H57-597 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15897048
|
BD Biosciences
553168 |
0.1 mg |
203.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15807058
|
BD Biosciences
553169 |
0.5 mg |
525.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The H57-597 antibody reacts with a common epitope of the β; chain of the T-cell Receptor (TCR) complex on α;β; TCR-expressing thymocytes and peripheral T lymphocytes and NK1.1+ thymocytes and NK-T cells of all mouse strains tested. It does not react with γδ TCR-bearing T cells. In the fetal and adult thymus, the TCR β; -chain may form homodimers or pair with the pre-TCR α; -chain on the surface of immature thymocytes before expression of the TCR α; -chain. Plate-bound or soluble H57-597 antibody activates α;β; TCR-bearing T cells, and plate-bound mAb can induce apoptotic death.Spezifikation
TCR β chain | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Hamster | |
Immunology | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2 | |
Affinity Purified |
H57-597 | |
Flow Cytometry | |
Biotin | |
RUO | |
Mouse | |
TCR affinity-purified from mouse T-cell hybridoma DO-11.10 | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.