Learn More
TCR delta Monoclonal Antibody (TS-1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen TCR1055
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
TCR1055 targets TCR Delta TCS1 in FACS, IHC(F), IP, and TCA applications and shows reactivity with Human samples. The TCR1055 immunogen is human TCR Vdelta1-Jdelta1. TCR1055 detects TCR Delta TCS1 which has a predicted molecular weight of approximately 17 kDa.
TCR delta Monoclonal antibody specifically detects TCR delta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, T-Cell Activation.Spezifikation
TCR delta | |
Monoclonal | |
0.15 mg/mL | |
PBS with 0.5% BSA and 0.1% sodium azide | |
0 | |
TRD | |
Human TCR Vdelta1-Jdelta1 | |
200 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, T-Cell Activation | |
TS-1 | |
Unconjugated | |
TRD | |
CD3 antigen; CD3d antigen; OKT3 | |
Mouse | |
purified | |
RUO | |
6964 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Sicherheit und Handhabung
- TCR delta Monoclonal Antibody (TS-1)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide