Learn More
TCR gamma/delta Monoclonal Antibody (UC7-13D5), Alexa Fluor™ 488, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A15407
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg
Artikelnummer. 15225724
  • 289.00 € / 0.10 Milligramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
TCR gamma/delta Monoclonal antibody specifically detects TCR gamma/delta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
TCR gamma/delta
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
0
Tcrd, Tcrg
This Armenian hamster IgG is specific to the -gamma -delta T-cell receptor (TCR) complex.
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG3
Flow Cytometry
UC7-13D5
Alexa Fluor 488
Tcrd
RGD1311300; similar to T cell receptor V delta 6; T cell receptor gamma locus; T3/TCR complex; TCR delta gamma; TCR gamma/delta; TCR-CD3 complex; Tcrg; Trg; Trg@
Armenian Hamster
purified
RUO
110066, 110067
4° C, store in dark