Learn More
TCR V beta 10 Monoclonal Antibody (G101), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA180414
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11595452
  • 510.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. Mouse anti Rat TCR V Beta 10 antibody, clone G101 recognizes the T-cell receptor V beta 10 gene product.
TCR V beta 10 Monoclonal antibody specifically detects TCR V beta 10 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
TCR V beta 10
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
0
Tcrb
T cell clone expressing the TCR V beta 10 gene product.
250 μg
Primary
Rat
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry
G101
Unconjugated
Tcrb
FLJ22602; MGC117436; MGC22624; MGC23964; MGC71411; RATTCB; RATTCBC1; T cell receptor beta locus; TCB; TCBC1; T-cell receptor beta chain; TCRA; TCRB; TCRD; TRA; TRB; TRB@
Mouse
Ion-exchange chromatography
RUO
24820
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.