missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR alpha/beta Monoclonal Antibody (R73), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA170029

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11514423

  • 340.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Store at 4°C; for long term storage, aliquot and freeze in single use volumes at -20°C, avoiding freeze-thaw cycles.

TCR alpha/beta Monoclonal antibody specifically detects TCR alpha/beta in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation.
Spezifikation

Spezifikation

TCR alpha/beta
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
0
LOC290071, Tcrb
Rat T Blasts.
250 μg
Primary
Rat
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation
R73
Unconjugated
LOC290071
FLJ22602; IMD7; LOC290071; MGC117436; MGC22624; MGC23964; MGC71411; RATTCB; RATTCBC1; RGD1359684; similar to RIKEN cDNA A430107P09 gene; T cell receptor beta locus; T3/TCR complex; TCB; TCBC1; t-cell antigen receptor; T-cell receptor alpha constant; T-cell receptor beta chain; T-cell receptor V alpha; tcr alpha; TCR alpha/ beta; TCR beta; TCRA; Tcrb; TRA; Tra29; TRAC; TRB; TRB@; TRCA
Mouse
Protein G
RUO
24820, 290071
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote