Learn More
TCTN3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520985
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12839132
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is SK-N-SH cell lysate. PA5-20985 can be used with blocking peptide PEP-1099.
TCTN3 Polyclonal antibody specifically detects TCTN3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TCTN3
Polyclonal
Unconjugated
TCTN3
4930521E07Rik; AI197391; C10orf61; JBTS18; OFD4; PSEC0041; RGD1305166; RP11-7D5.3; TCTN3; Tect3; tectonic 3; tectonic family member 3; tectonic-3; UNQ1881/PRO4324
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26123, 309486, 67590
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q6NUS6, Q8R2Q6
TCTN3
A 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TCTN3.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat