Learn More
TMEM106A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534352
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15395271
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is A-20 cell lysate. PA5-34352 can be used with blocking peptide PEP-1395.
TMEM106A Polyclonal antibody specifically detects TMEM106A in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TMEM106A
Polyclonal
Unconjugated
TMEM106A
0610008L10Rik; AI043106; BC022145; TMEM106A; Transmembrane protein 106A
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
113277, 217203
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q8VC04, Q96A25
TMEM106A
A 14 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human TMEM106A
100 μg
Primary
Human, Mouse