Learn More
TMT Monoclonal Antibody (25D5), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 90075
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11858203
  • 586.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Product # 90075 binds to immobilized TMT surface. Product # 90075 has been succesfully used in immunoprecipitation and Western blot applications.
TMT Monoclonal antibody specifically detects TMT in Chemical samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TMT
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4% BSA and Kathon
Mouse
100 μL
Primary
Antibody
IgG2b
Immunoprecipitation, Western Blot
25D5
Unconjugated
Tandem Mass Tag
Protein G
RUO
-20°C
Liquid
Chemical