Learn More
TNFR2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517363
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11566181
  • 451.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
TNFR2 (tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B) is a receptor with high affinity for TNFSF2/TNF-alpha. It has a much lower affinity for homotrimeric TNFSF1/lymphotoxin-alpha. The TRAF1/TRAF2 complex recruits the apoptotic suppressors BIRC2 and BIRC3 to TNFRSF1B/TNFR2. TNFR2 mediates most of the metabolic effects of TNF-alpha.
Spezifikation
Spezifikation
TNFR2
Polyclonal
TNFRSF1B
CD120b, TBPII, TNF-R-II, TNF-R75, TNFBR, TNFR1B, TNFR2, TNFR80, p75, p75TNFR
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
156767, 21938, 7133
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
P20333, P25119, Q80WY6
TNFRSF1B
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Asp339 within the intracellular region of human TNF-R2
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat