Learn More
TSC22D2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535176
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15397584
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
TSC22D2 belongs to the TSC-22/Dip/Bun family and the function remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
TSC22D2
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
O75157
TSC22D2
KLH conjugated synthetic peptide between 34-62 amino acids from the N-terminal region of human TSC22D2
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
TSC22D2
TSC22D2; KIAA0669; TILZ4; TSC22 domain family protein 2; TSC22-related-inducible leucine zipper protein 4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9819
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles