Learn More
TSGA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518946
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11346923
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, human and rat based on sequence homology.
TSGA2 Polyclonal antibody specifically detects TSGA2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSGA2
Polyclonal
Unconjugated
RSPH1
ABCB2; cancer/testis antigen 79; CT79; h-meichroacidin; Male meiotic metaphase chromosome-associated acidic protein; MCA; Meichroacidin; MGC126568; MGC141927; PSF1; radial spoke head 1 homolog; radial spoke head 1 homolog (Chlamydomonas); RING4; RSP44; Rsph1; RSPH10A; testes specific gene A2 homolog; testis specific A2 homolog; testis specific gene A2; testis-specific gene A2 protein; TSA2; TSGA2; TSGA2 epididymal isoform
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
22092
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8VIG3
RSPH1
Synthetic peptide sequence (HLNHRYQGKFLNKNP) corresponding to the internal amino acids of RSPH1