missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSLP Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA520321

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 12888502

  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Despite its predicted molecular weight, TSLP often migrates at a higher molecular weight in SDS-PAGE. A suggested positive control is A-20 cell lysate. PA5-20321 can be used with blocking peptide PEP-0441.

TSLP Polyclonal antibody specifically detects TSLP in Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TSLP
Polyclonal
Unconjugated
TSLP
Thymic stroma-derived lymphopoietin; thymic stromal lymphopoietin; TSLP
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
53603, 688621
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q9JIE6
TSLP
A 20 amino acid peptide from near the center of mouse TSLP.
100 μg
Primary
Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote