Learn More
Thrombospondin 1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA129196
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11542292
  • 514.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Positive Control: HUVEC Cells
Thrombospondin 1 Polyclonal antibody specifically detects Thrombospondin 1 in Bovine, Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Thrombospondin 1
Polyclonal
Unconjugated
THBS1
glycoprotein G; tbsp1; THBS; Thbs1; Thbs-1; thrombospondin; thrombospondin 1; thrombospondin-1; thrombospondin-1p180; thrombospondin-p50; ThrombospondinTHBS1; TSP; TSP1; TSP-1
Rabbit
Protein A
RUO
21825, 281530, 7057
4° C, do not freeze
Liquid
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P07996, P35441, Q28178
THBS1
Purified human platelet TSP
500 μL
Primary
Bovine, Human, Mouse