Learn More
TSPAN10 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543482
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15506072
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: SCVKYLIFLS NFPFSLLGLL ALAIGLWGLA VKGSLGSDLG GPLPADPMLG Sequence homology: Human: 100%
TSPAN10 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN10 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSPAN10
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN10
OCSP; oculospanin; tetraspanin 10; tetraspanin-10; Tspan10; Tspan-10
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
83882
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9H1Z9
TSPAN10
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human TSPAN10