Learn More
TSPAN13 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533092
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13484759
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Dog, Elephant, Panda, Horse, Rabbit (100%).
TSPAN13 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN13 in Equine, Human, Mouse, Non-human Primate, Rabbit, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TSPAN13
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN13
1100001I23Rik; NET6; NET-6; tetraspan NET-6; Tetraspan Tspan-13; tetraspanin 13; tetraspanin-13; Tm4sf13; transmembrane 4 superfamily member 13; transmembrane 4 superfamily member tetraspan NET-6; Tspan13; tspan-13; UNQ260/PRO296
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100066103, 100358391, 27075, 366602, 66109
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.9 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
O95857, Q5FVL6, Q9D8C2
TSPAN13
Synthetic 13 amino acid peptide from internal region of human TSPAN13.
50 μg
Primary
Equine, Human, Mouse, Non-human Primate, Rabbit, Rat