Learn More
TSPAN33 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA526404
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13201419
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine and mouse based on sequence homology.
TSPAN33 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSPAN33
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN33
1300010A20Rik; hPen; hypothetical protein LOC539284; mPen; PEN; PEN.; Penumbra; proerythroblast new membrane; RGD1560915; tetraspanin 33; tetraspanin-33; Tetraspanin-33-like protein; Tspan33; tspan-33
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
340348
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q86UF1
TSPAN33
KLH conjugated synthetic peptide between 254-283 amino acids from the C-terminal region of human TSPAN33
400 μL