Learn More
TSPAN6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533094
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13404769
  • 470.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Orangutan, Gibbon (100%) Dog, Horse, Pig (94%) Mouse, Bat, Elephant, Panda, Rabbit (88%).
TSPAN6 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TSPAN6
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN6
6720473L21Rik; A15 homolog; AI316786; Putative NF-kappa-B-activating protein 321; T245; T245 protein; tetraspan TM4SF; tetraspanin 6; tetraspanin TM4-D; Tetraspanin-6; Tm4sf; TM4SF6; Transmembrane 4 superfamily member 6; TSPAN6; Tspan-6; UNQ767/PRO1560
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
7105
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
O43657
TSPAN6
Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human TSPAN6.