Learn More
TSPAN9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520874
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12819022
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is EL4 cell lysate. PA5-20874 can be used with blocking peptide PEP-0988.
TSPAN9 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSPAN9
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN9
6720474K14Rik; 9430079M16Rik; AU018597; NET5; NET-5; new EST tetraspan 5; PP1057; RGD1304740; tetraspan NET-5; tetraspanin 9; tetraspanin-9; transmembrane 4 superfamily member tetraspan NET-5; Tspan9; tspan-9
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10867, 109246, 312728
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
O75954, Q8BJU2
TSPAN9
A 15 amino acid peptide from near the center of human TSPAN9.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat