Learn More
TSPO Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518565
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11336543
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TSPO Polyclonal antibody specifically detects TSPO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSPO
Polyclonal
Unconjugated
Tspo
Benzodiazepin receptor (peripheral); benzodiazepine peripheral binding site; benzodiazepine receptor, peripheral; BPBS; BZRP; DBI; IBP; isoquinoline-binding protein; MBR; mDRC; mitochondrial benzodiazepine receptor; OTTHUMP00000028891; PBR; PBS; peripheral-type benzodiazepine receptor; pk18; PKBS; PTBR; Ptbzr; PTBZR02; RATPTBZR02; translocator protein; translocator protein (18kDa); TSPO; Tspo1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
706
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P30536
Tspo
Synthetic peptide sequence (RDNHGWRGGRRLPE) corresponding to the C-terminus amino acids of TSPO