Learn More
TSPY1L Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534483
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15345411
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is A-20 cell lysate. PA5-34483 can be used with blocking peptide PEP-1525.
TSPY1L Polyclonal antibody specifically detects TSPY1L in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSPY1L
Polyclonal
Unconjugated
TSPY1
cancer/testis antigen 78; CT78; DYS14; pJA923; testis specific protein, Y-linked 1; testis-specific Y-encoded protein 1; TSPY; TSPY1; TSPY1L; TSPY1S
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
7258
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q01534
TSPY1
A 20 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TSPY1L
100 μg
Primary
Human, Mouse