missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSR3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA546312

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15597132

  • 475.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: FGNPNRPVAS TRLPSDTDDS DASEDPGPGA ERGGASSSCC EEEQTQGRGA Sequence homology: Human: 100%

TSR3 Polyclonal antibody specifically detects TSR3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TSR3
Polyclonal
Unconjugated
TSR3
C16orf42; MGC24381; probable ribosome biogenesis protein C16orf42; ribosome biogenesis protein TSR3 homolog; TSR3; TSR3, 20S rRNA accumulation, homolog; TSR3, acp transferase ribosome maturation factor; UND313L
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
115939
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9UJK0
TSR3
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human TSR3
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote