Learn More
TTC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA521373
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13228928
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T. Predicted reactivity: Rhesus Monkey (98%), Bovine (81%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
TTC1 Polyclonal antibody specifically detects TTC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TTC1
Polyclonal
Unconjugated
Ttc1
4833412C19Rik; C79328; tetratricopeptide repeat domain 1; tetratricopeptide repeat protein 1; TPR repeat protein 1; TPR1; Ttc1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
7265
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q99614
Ttc1
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 210 of TTC1 (Uniprot ID#Q99614)