Learn More
TTC31 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA532080
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13486647
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: THP-1. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
TTC31 Polyclonal antibody specifically detects TTC31 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TTC31
Polyclonal
Unconjugated
TTC31
tetratricopeptide repeat domain 31; tetratricopeptide repeat protein 31; TPR repeat protein 31; TTC31
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
64427
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q49AM3
TTC31
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 519 of Human TTC31