Learn More
TTC5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12848032
  • 471.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is RAW264.7 cell lysate. PA5-20011 can be used with blocking peptide PEP-0310.
TTC5 Polyclonal antibody specifically detects TTC5 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TTC5
Polyclonal
Unconjugated
TTC5
Strap; stress-responsive activator of p300; tetratricopeptide repeat domain 5; tetratricopeptide repeat protein 5; TPR repeat protein 5; TTC5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
219022, 91875
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q8N0Z6, Q99LG4
TTC5
A 14 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human TTC5.
100 μg
Primary
Human, Mouse