Learn More
TTC8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11307283
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse and porcine based on sequence homology.
TTC8 Polyclonal antibody specifically detects TTC8 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TTC8
Polyclonal
Unconjugated
TTC8
0610012F22Rik; AV001447; Bardet-Biedl syndrome 8 protein; Bardet-Biedl syndrome 8 protein homolog; Bardet-Biedl syndrome type 8; BBS8; RP51; tetratricopeptide repeat domain 8; tetratricopeptide repeat protein 8; TPR repeat protein 8; TTC8
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
123016
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8TAM2
TTC8
Synthetic peptide sequence (KEVLKQDNTHVE) corresponding to the internal amino acids of TTC8