Learn More
TSC2 Monoclonal Antibody (3G9D9), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 370500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10516823
  • 467.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
TSC2 Monoclonal antibody specifically detects TSC2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSC2
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P49815
TSC2
Recombinant human tuberin protein
200 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
3G9D9
Unconjugated
TSC2
LAM; Nafld; OTTHUMP00000198394; PPP1R160; protein phosphatase 1, regulatory subunit 160; Rc; renal carcinoma; Tcs2; Tsc2; TSC4; Tuberin; tuberous sclerosis 2; tuberous sclerosis 2 homolog protein; tuberous sclerosis 2 protein; Tuberous sclerosis 2 protein homolog
Mouse
Protein A
RUO
7249
-20°C