missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tubby like protein 2, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16133878
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16133878 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16133878 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00007288D01P.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human TULP2 protein.

TULP2 is a member of a family of tubby-like genes (TULPs) that encode proteins of unknown function. Members of this family have been identified in plants, vertebrates, and invertebrates. The TULP proteins share a conserved C-terminal region of approximately 200 amino acid residues. [provided by RefSeq

Sequence: MSQDNDTLMRDILGHELAAMRLQKLEQQRRLFEKKQRQKRQELLMVQANPDASPWLWRSCLREERLLGDRGLGNPFLRKKVSEAHLPSGIHSALGTVSCGGDGRGERGLPTPRTEAVFRNLGLQSPFLSWLPDNSDAELEEVSVENGSVSPPPFKQSPRIRRKGWQAHQRPGTRAEGESDSQDMGDAHKSPNMGPNPGMDGDCVYENLAFQKEEDLEKKREASESTGTNSSAAHNEELSKALKGEGGTDSDHMRHEASLAIRSPCPGLEEDMEAYVLRPALPGTMMQCYLTRDKHGVDKGLFPLYYLYLETSDSLQRFLLAGRKRRRSKTSNYLISLDPTHLSRDGDNFVGKVRSNVFSTKFTIFDNGVNPDREHLTRNTARIRQELGAVCYEPNVLGYLGPRKMTVILPGTNSQNQRINVQPLNEQESLLSRYQRGDKQGLLLLHNKTPSWDKENGVYTLNFHGRVTRASVKNFQIVDPKHQEHLVLQFGRVGPDTFTMDFCFPFSPLQAFSICLSSFN

Spezifikation

Antigen tubby like protein 2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human TULP2 protein.
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen TULP2
Gen-Zugriffsnummer BC026070
Gen-Alias TUBL2
Gensymbole TULP2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TULP2 (AAH26070.1, 1 a.a. ∼ 520 a.a) full-length human protein.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7288
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.