Learn More
TULP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541449
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15554812
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MSQDNDTLMR DILGHELAAM RLQKLEQQRR LFEKKQRQKR QELLMVQANP Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 79%; Guinea Pig: 79%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 86%; Rat: 86%
TULP2 Polyclonal antibody specifically detects TULP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TULP2
Polyclonal
Unconjugated
TULP2
cancer testis antigen 65; cancer/testis antigen 65; CT65; Pdet; Protein P4-6; TUB like protein 2; tubby like protein 2; tubby-like protein 2; Tubby-related protein 2; TUBL2; TULP2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
7288
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O00295
TULP2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human TULP2