Learn More
TWIST1 Polyclonal Antibody, FITC, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA546889
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15537382
  • 343.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, less than 16% cross-reactivity with recombinant human Twist-2 is observed.
TWIST1 Polyclonal antibody specifically detects TWIST1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
TWIST1
Polyclonal
Buffered saline solution with BSA and 0.09% sodium azide
Q15672
TWIST1
E. coli-derived recombinant human Twist-1 Met1-His202
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG
Flow Cytometry
FITC
TWIST1
AA960487; ACS3; B-HLH DNA binding protein; bHLHa38; BPES2; BPES3; charlie chaplin; class A basic helix-loop-helix protein 38; CRS; CRS1; CSO; H-twist; M-twist; p ACS3; Pde; pdt; Pluridigite; polydactyly EMS; SCS; Ska<m10Jus>; Ska<sup>m10Jus</sup>; Ska10; Twist; twist basic helix-loop-helix transcription factor 1; twist family bHLH transcription factor 1; twist gene homolog 1; twist homolog 1; TWIST homolog of drosophila; Twist1; twist-related protein 1
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
7291
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!