Learn More
TXK Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514797
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10282890
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TXK Polyclonal antibody specifically detects TXK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TXK
Polyclonal
Unconjugated
TXK
A130089B16Rik; BTKL; Protein-tyrosine kinase 4; PSCTK5; PTK4; PTK4 protein tyrosine kinase 4; PTK-RL-18; resting lymphocyte kinase; Rlk; TKL; TXK; TXK tyrosine kinase; tyrosine kinase; tyrosine-protein kinase TXK
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
7294
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P42681
TXK
KLH conjugated synthetic peptide between 22-52 amino acids from the N-terminal region of human TXK
400 μL