Learn More
TXLNB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533095
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13414769
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Dog, Bovine, Bat, Elephant, Panda, Rabbit (100%) Mouse, Rat, Hamster (94%).
TXLNB Polyclonal antibody specifically detects TXLNB in Canine, Human, Non-human Primate, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TXLNB
Polyclonal
Unconjugated
TXLNB
2310001N14Rik; beta-taxilin; C6orf198; dJ522B19.2; hMDP77; LST001; Mdp77; muscle specific protein; muscle-derived protein 77; RGD1307979; RP3-522B19.2; taxilin beta; Txlnb
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100346890, 167838, 476224
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q8N3L3
TXLNB
Synthetic 17 amino acid peptide from internal region of human TXLNB.
50 μg
Primary
Canine, Human, Non-human Primate, Rabbit