missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TXLNB Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA533096

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13424769

  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%) Gibbon, Monkey (94%) Marmoset (89%).

TXLNB Polyclonal antibody specifically detects TXLNB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

TXLNB
Polyclonal
Unconjugated
TXLNB
2310001N14Rik; beta-taxilin; C6orf198; dJ522B19.2; hMDP77; LST001; Mdp77; muscle specific protein; muscle-derived protein 77; RGD1307979; RP3-522B19.2; taxilin beta; Txlnb
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
167838
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q8N3L3
TXLNB
Synthetic 18 amino acid peptide from internal region of human TXLNB.
50 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote