Learn More
TXNDC12 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA524798
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13211959
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TXNDC12 Polyclonal antibody specifically detects TXNDC12 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TXNDC12
Polyclonal
Unconjugated
Txndc12
0610040B21Rik; AG1; AGR1; anterior gradient homolog 1; endoplasmic reticulum protein ERp19; endoplasmic reticulum resident protein 18; Endoplasmic reticulum resident protein 19; endoplasmic reticulum thioredoxin superfamily member, 18 kDa; ER protein 18; ER protein 19; ERp16; ERP18; ERP19; hAG-1; hTLP19; ortholog of endoplasmic reticulum thioredoxin superfamily member, 18 kDa TLP19; PDIA16; protein disulfide isomerase family A, member 16; RGD1305960; thioredoxin domain containing 12; thioredoxin domain containing 12 (endoplasmic reticulum); thioredoxin domain-containing protein 12; Thioredoxin-like protein p19; TLP19; TXNDC12; UNQ713/PRO1376
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
51060, 66073
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
O95881, Q9CQU0
Txndc12
KLH conjugated synthetic peptide between 144-172 amino acids from the C-terminal region of human TXNDC12
400 μL
Primary
Human, Mouse