Learn More
TMX4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543385
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15556022
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: GVDEERSEAN DQGPPGEDGV TREEVEPEEA EEGISEQPCP ADTEVVEDSL Sequence homology: Human: 100%; Pig: 79%
TMX4 Polyclonal antibody specifically detects TMX4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TMX4
Polyclonal
Unconjugated
TMX4
2810417D04Rik; 4930500L08Rik; AI843224; AW046784; D2Bwg1356e; DJ971N18.2; Kiaa1162; mKIAA1162; PDIA14; protein disulfide isomerase family A, member 14; PSEC0095; RGD1305146; thioredoxin domain containing 13; thioredoxin domain-containing protein 13; thioredoxin related transmembrane protein 4; thioredoxin-related transmembrane protein 4; Tmx4; Txndc13; UNQ475/PRO938
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
56255
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9H1E5
TMX4
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human TXNDC13