missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TXNDC9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA546169

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15587082

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: VDMFSKVLEH QLLQTTKLVE EHLDSEIQKL DQMDEDELER LKEKRLQALR Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 79%; Rabbit: 100%; Rat: 93%; Zebrafish: 91%

TXNDC9 Polyclonal antibody specifically detects TXNDC9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TXNDC9
Polyclonal
Unconjugated
TXNDC9
AI098020; APACD; ATP binding protein; ATP binding protein associated with cell differentiation; ATP-binding protein associated with cell differentiation; ES cell-related protein; fb15e07; PHLP3; Protein 1-4; thioredoxin domain containing 9; thioredoxin domain-containing protein 9; TXNDC9; wu:fb15e07; zgc:55522
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
10190
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O14530
TXNDC9
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human TXNDC9
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote