Learn More
TYK2 Monoclonal Antibody (8G8E9, 8G9H5,8G8B3), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA515303
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11325283
  • 461.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-15303 targets Tyk2 in indirect ELISA, WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15303 immunogen is purified recombinant fragment of Tyk2 expressed in E. Coli.
TYK2 Monoclonal antibody specifically detects TYK2 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TYK2
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.03% sodium azide
P29597
TYK2
Purified recombinant fragment of Tyk2 expressed in E. Coli.
RUO
7297
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Western Blot
8G8E9, 8G9H5,8G8B3, 8G9H5, 8G8B3
Unconjugated
TYK2
4833430L21Rik; AW540162; BRE1; BRE1A; C79397; hBRE1; IMD35; JTK1; mKIAA4116; Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2; Tyk2; tyrosine kinase 2; tyrosine kinase TYK2