Learn More
TYK2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534497
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15385421
  • 506.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is human small intestine tissue lysate. PA5-34497 can be used with blocking peptide PEP-1539.
TYK2 Polyclonal antibody specifically detects TYK2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TYK2
Polyclonal
Unconjugated
TYK2
4833430L21Rik; AW540162; BRE1; BRE1A; C79397; hBRE1; IMD35; JTK1; mKIAA4116; Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2; Tyk2; tyrosine kinase 2; tyrosine kinase TYK2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100361294, 54721, 7297
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P29597, Q9R117
TYK2
A 17 amino acid peptide near the amino terminus of human TYK2
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat