missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TYROBP Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA526861

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13240989

  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine based on sequence homology.

TYROBP Polyclonal antibody specifically detects TYROBP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TYROBP
Polyclonal
Unconjugated
TYROBP
DAP12; DNAX-activation protein 12; KARAP; KAR-associated protein; killer cell activating receptor associated protein; killer cell activating receptor-associated protein; killer-activating receptor-associated protein; Ly83; PLOSL; TYRO protein tyrosine kinase binding protein; TYRO protein tyrosine kinase-binding protein; Tyrobp
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
7305
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
O43914
TYROBP
KLH conjugated synthetic peptide between 85-113 amino acids from the C-terminal region of human TYROBP
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote