Learn More
Tyrosinase Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514232
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10724171
  • 518.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tyrosinase Polyclonal antibody specifically detects Tyrosinase in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Tyrosinase
Polyclonal
Unconjugated
TYR
albino; albino locus protein; ATN; C; CMM8; LB24-AB; monophenol monooxygenase; Oca1; OCA1A; OCAIA; oculocutaneous albinism IA; SHEP3; SK29-AB; skc35; Tumor rejection antigen AB; TYR; Tyrosinase; tyrosinase (oculocutaneous albinism IA); tyrosinase precursor
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
7299
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P14679
TYR
KLH conjugated synthetic peptide between 486-513 amino acids from the C-terminal region of human Tyrosinase
400 μL