Learn More
Tyrosine Hydroxylase Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA14679
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11573491
  • 518.00 € / 100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific for the ∽60 kDa Tyrosine Hydroxylase in Western blots of rat brain extracts.
Tyrosine Hydroxylase Polyclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human, Many, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Tyrosine Hydroxylase
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P04177, P07101, P24529
TH
SDS-denatured, native rat tyrosine hydroxylase purified from pheochromocytoma
100 μL
Primary
Human, Multi-species, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
TH
dystonia 14; DYT14; DYT5b; EC 1.14.16.2; HGNC:11782; Th; TH isoform 3; TH isoform a; th1; TH-4; The; TY3H; TYH; TYH antibody; Tyrosine 3-hydroxylase; tyrosine 3-monooxygenase; tyrosine hydroxylase
Sheep
Affinity chromatography
RUO
21823, 25085, 7054
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles