missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tyrosine Hydroxylase Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA517800

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11507050

  • 472.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

It is not recommended to aliquot this antibody.

Tyrosine Hydroxylase Polyclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Tyrosine Hydroxylase
Polyclonal
Unconjugated
TH
dystonia 14; DYT14; DYT5b; EC 1.14.16.2; HGNC:11782; Th; TH isoform 3; TH isoform a; th1; TH-4; The; TY3H; TYH; TYH antibody; Tyrosine 3-hydroxylase; tyrosine 3-monooxygenase; tyrosine hydroxylase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
21823, 25085, 7054
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
581 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P04177, P07101, P24529
TH
Synthetic peptide corresponding to the amino-terminal sequence of human tyrosine hydroxylase
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote