Learn More
Tyrosine Hydroxylase Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518372
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11366343
  • 534.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with canine and rat based on sequence homology.
Tyrosine Hydroxylase Polyclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Tyrosine Hydroxylase
Polyclonal
Unconjugated
TH
dystonia 14; DYT14; DYT5b; EC 1.14.16.2; HGNC:11782; Th; TH isoform 3; TH isoform a; th1; TH-4; The; TY3H; TYH; TYH antibody; Tyrosine 3-hydroxylase; tyrosine 3-monooxygenase; tyrosine hydroxylase
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
7054
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P07101
TH
Synthetic peptide sequence (VQDELDTLAHAL) corresponding to the C-terminus amino acids of TH