Learn More
Tyrosine Hydroxylase Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen P21962
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 11370672
  • 464.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Tyrosine Hydroxylase Polyclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Tyrosine Hydroxylase
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P04177, P07101
TH
SDS-denatured rat tyrosine hydroxylase, purified from pheochromocytoma.
100 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Unconjugated
TH
dystonia 14; DYT14; DYT5b; EC 1.14.16.2; HGNC:11782; Th; TH isoform 3; TH isoform a; th1; TH-4; The; TY3H; TYH; TYH antibody; Tyrosine 3-hydroxylase; tyrosine 3-monooxygenase; tyrosine hydroxylase
Rabbit
purified
RUO
25085, 7054
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles