missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TZFP Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA530521

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13455017

  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, ZBTB32 transfected 293T lysate. Predicted reactivity: Chimpanzee (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

TZFP Polyclonal antibody specifically detects TZFP in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TZFP
Polyclonal
Unconjugated
ZBTB32
4930524C15Rik; FANCC-interacting protein; Fanconi anemia zinc finger protein; FAXF; FAZF; GATA repressor; OTTHUMP00000045790; PLZP; repressor of GATA; Rog; Testis zinc finger protein; TZFP; ZBTB32; zinc finger and BTB domain containing 32; zinc finger and BTB domain-containing protein 32; Zinc finger protein 538; ZNF538
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27033
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9Y2Y4
ZBTB32
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 196 of Human TZFP
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote