Learn More
TCR V beta 8b Monoclonal Antibody (MX-6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen TCR1750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11898831
  • 471.00 € / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TCR1750 targets TCR V beta 8b in FACS, IHC(F), IP, and TCA applications and shows reactivity with Human samples. The TCR1750 immunogen is human TCR Vbeta8.
TCR V beta 8b Monoclonal antibody specifically detects TCR V beta 8b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, T-Cell Activation.
Spezifikation
Spezifikation
TCR V beta 8b
Monoclonal
0.15 mg/mL
PBS with 0.5% BSA and 0.1% sodium azide
0
TRB
Human TCR Vbeta8
200 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, T-Cell Activation
MX-6
Unconjugated
TRB
T cell receptor beta locus; TCRB; TRB; TRB@
Mouse
Protein G
RUO
6957
-20°C