Learn More
V5 Tag Monoclonal Antibody (E10/V4RR), DyLight™ 680, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA515253D680
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15286179
  • 274.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-15253-D680 has been successfully used in immunofluorescence and Western blot applications. DyLight 680 has an excitation/emission of 692/712 nm.
V5 Tag Monoclonal antibody specifically detects V5 Tag in Tag samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
V5 Tag
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with proprietary stabilizer and 0.02% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
4° C, do not freeze
Liquid
Tag
Immunocytochemistry, Western Blot
E10/V4RR
DyLight 680
simian virus 5 antibody; SPV5gp2; sv5; V5; v-5; V5 Epitope Tag
GKPIPNPLLGLDST (V5) synthetic peptide conjugated to KLH
50 μL