Learn More
V5 Tag Monoclonal Antibody (E10/V4RR), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific MA5152531MG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15266199
  • 1348.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-15253 recognizes V5 (GKPIPNPLLGLDST) tagged fusion proteins. MA5-15253 may be stored at 4° C short term. Add 0.05% sodium azide if desired. For long term storage, store at -20° C, avoiding freeze/thaw cycles.
V5 Tag Monoclonal antibody specifically detects V5 Tag in Tag samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
V5 Tag
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.2
Mouse
Protein A
RUO
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Tag
ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
E10/V4RR
Unconjugated
simian virus 5 antibody; SPV5gp2; sv5; V5; v-5; V5 Epitope Tag
GKPIPNPLLGLDST (V5) synthetic peptide conjugated to KLH