missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
V5 Tag Monoclonal Antibody (E10/V4RR), HRP, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen MA515253HRP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
V5 Tag Monoclonal antibody specifically detects V5 Tag in Tag samples. It is validated for Western Blot.Spezifikation
V5 Tag | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
antibody with 0.07% Kathon | |
Mouse | |
Protein A | |
RUO | |
4° C | |
Liquid | |
Tag |
Western Blot | |
E10/V4RR | |
HRP | |
simian virus 5 antibody; SPV5gp2; sv5; V5; v-5; V5 Epitope Tag | |
GKPIPNPLLGLDST (V5) synthetic peptide conjugated to KLH | |
50 μL | |
Primary | |
Antibody | |
IgG1 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- V5 Tag Monoclonal Antibody (E10/V4RR), HRP
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one